Síran vápenatý, Drierite™ 8 mesh for drying, without indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219050020
219055000
219050100
ACRO219050020EA
4600
CZK
ACRO219050020
ACRO219055000
ACRO219050100
Síran vápenatý, Drierite™ 8 mesh for drying, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec:
CaO₄S MW: 136.14 Bod tání: 1450 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS číslo: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 8 mesh |
Composition | ≥99.5 % (CaSO4) Typical |