Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, without indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219040020 219045000 219040100
ACRO219040020EA 5370 CZK
ACRO219040020 ACRO219045000 ACRO219040100
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Bod tání: 1450 °C
Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical