Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 4 mesh, without indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
219030020 219035000 219030100
ACRO219030020EA 7510 CZK
ACRO219030020 ACRO219035000 ACRO219030100
Síran vápenatý, Drierite™ 4 mesh, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Bod tání: 1450 °C
Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical