L(+)-Kyselina askorbová
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
RC-022
RC-023
RC-022EA
3030
CZK
RC-022
RC-023
L(+)-Kyselina askorbová
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec:
C₆H₈O₆ Bod varu: 553 °C (1013 hPa) Bod tání: 190…192 °C Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS číslo: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |