Tisk…
Incubators, IN/INplus (natural convection)
Dodavatel: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 62840 CZK
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Incubators, IN/INplus (natural convection)
Inkubátory Inkubátory standardní
řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do 80 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dvěma - TwinDISPLAY displeji dle zamýšleného používání.
  • Jednotky SingleDISPLAY, vhodné pro standardní aplikace
  • Parametry ovládacího panelu ControlCOCKPIT: teplota (°C nebo °F), rychlost ventilátoru, poloha ventilační klapky, doba trvání programu, časové zóny a nastavení letního času
  • jedno teplotní čidlo PT100 se čtyřvodičovým zapojením a ethernetové rozhraní pro export protokolu
  • dvojitá ochrana proti přehřátí včetně optické signalizace alarmu: elektronická kontrola teploty s možností nastavení požadované hodnoty a mechanická tepelná ochrana třídy 1 - dle DIN 12880, který vypíná ohřev při překročení maximální povolené teploty přibližně o 10 °C
Všechny komory mají nerezovou vnitřní komoru a vnější plášť, nerezová ocel přispívá k dlouhé životnosti a snadno se čistí. Inkubátory mají zabudovaný záznamník dat a digitální časovač nastavitelný v rozsahu 1 minuta až 99 dní a 23 hodiny. Ovládání modelů TwinDISPLAY je velice snadné a intuitivní, zadávání údajů v software AtmoCONTROL se provádí způsobem „drag and drop“ - táhni a pusť. Software umožňuje sledovat až 32 připojených zařízení a zasílá automatický alarm na jednu nebo více zadaných emailových adres. Jednotky INplus mohou využít 4hodinový sterilizační cyklus při  160 °C. Rychlé a snadné programování složitých teplotních křivek pro modely TwinDISPLAY. Funkce SetpointWAIT zaručí, že proces nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty. Tuto funkci lze využít i při použití nezávislých PT100 senzorů, takže čas začne běžet až po dosažení teploty ve všech měřených bodech.
Jednotky TwinDISPLAY, vhodné pro procesy se složitými teplotními křivkami:
Intuitivní, uživatelsky přívětivé sušárny se dvěma TFT displeji, Ovládací panel ControlCOCKPIT s USB portem. parametry ovládacího panelu ControlCOCKPIT stejné jako výše
dvě nezávislé sondy Pt100 se čtyřvodičovým připojením, přebírají funkce pokud dojde k chybě
funkce HeatBALANCE nastaví specifický topný výkon pro spodní a horní topnou oblast
zaznamenané údaje jsou zobrazeny na ovládacím panelu ControlCOCKPIT (max. 10000 hodnot odpovídá přibližně jednomu týdnu)
ethernetové rozhraní pro čtení záznamů a nahrávání a implementaci programů a pro online přihlášení
kombinovaná ochrana před překročením nastavené teploty se zvukovou a optickou výstražnou signalizací: Elektronická teplotní kontrola TWW/TWB, nastavitelná na displeji (nezávislé bezpečnostní zařízení třídy 3.1, které chrání vzorky a inkubátor) a mechanická tepelná ochrana (třída ochrany 1) dle DIN 12880. Funkce AutoSAFETY automaticky přizpůsobí teplotu nastavené hodnotě v rozmezí zvolené tolerance. Nastavení hodnot MIN/MAX pro teploty nad/pod limitem
Inkubátory s označením Im, které mají stejnou technickou specifikaci jako standardní modely, jsou klasifikovány jako ZP třídy I v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředích 93/42/EHS.
Inkubátory INm nebo INmplus s přirozenou cirkulací vzduchu mohou být stejně jako pro nucenou cirkulaci vzduchu využívány pro následující aplikace: mikrobiologické testování, stanovení počtu bakterií, inkubace buněčných kultur, ohřev nesterilních látek nebo prostěradel a temperování proplachovacích a infuzních roztoků.
Informace o príslušenství: Více informací o rozsahu nabídky polic naleznete na našich stránkách vwr.com nebo u svého obchodního zástupce společnosti Avantor.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez polic, objednávejte požadované police zvlášť. Na vyžádání Vám můžeme poskytnout řadu dalšího příslušenství a továrních úprav, např. zabudované průchodky, vnitřní zásuvky, osvětlení a vnitřní dveře. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor před objednáním, pozdější úpravy není možné provádět.
Upozornení: * RT = okolní teplota