Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-600
Dodavatel: Ansell
87-600/7 87-600/9.5-10
ANSE87-600/7EA 0 CZK
ANSE87-600/7 ANSE87-600/9.5-10
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-600
Rukavice
Tyto nevláknité rukavice z přírodního latexu poskytují pevnost a pružnost pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnějšími látkami.
  • Tloušťka pouze 0,43 mm pro vynikající citlivost a hmatový výkon
  • Snížené riziko alergických reakcí
  • Povrchová úprava rybími šupinami pro lepší přilnavost
Ideální pro použití ve farmaceutickém průmyslu, přesné montáži, čištění, údržbě a pro úklidové použití. Vhodné také pro manipulaci se sklolaminátem.
Certifikace: EN 421, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Typ B (KLT), EN ISO 374-5:2016; AQL 0,65; Kat. III