Účinné inkubátory určené pro práci v rozmezí teplot od 4 na 100 °C. Chlazení probíhá prostřednictvím Peltierova článku s přesnou regulací až do 4 °C a ohřev je realizován pomocí nucené cirkulace vzduchu. Jednotka má vnitřní komoru vyrobenou z nerezové oceli, která se snadno čistí a vnitřní bezpečnostní skleněné dveře. Inkubátory jsou využívány v mikrobiologii, genetice, zoologii, potravinářském a nápojovém průmyslu, v lékařství, ve forenzních vědách a ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Jednotka je vybavna USB výstupem pro čtení dat a ethernetovým rozhraním pro použití se software APT-COM™ DataControlSystem.
- chrání citlivé vzorky, v komoře nedochází ke kondenzaci plynů
- systém elektronicky regulované předehřívací komory APT. line™ a výkonný ohřev zaručuje krátkou dobu chlazení a ohřevu
- uživatelsky příjemný regulátor s LCD displejem uvádí důležité parametry, má otočné tlačítko, umožňuje programování a může uložit celkem 100 programů do paměti 2GB
- dezinfekční cyklus při 100 °C snižuje nebezpečí kontaminace
- nezávislé tepelné jištění 3.1 třídy s vizuálním a akustickým upozorněním chrání vzorky i inkubátor
Informace o dodávce: se dvěma nerezovými policemi a zkušebním certifikátem Binder. K dispozici je široká nabídka volitelného příslušenství jako přístupové porty, vnitřní elektrické zásuvky a vnitřní osvětlení. Možnost provedení kalibrace a validace (GLP). Bližší informace Vám poskytene obchodní zástupce společnosti Avantor.