Tisk…
Mikroskopy vzpřímené, BA210 Elite / BA310 Elite
Dodavatel: MOTIC
1100100402433 1100100402443 1100100402966 1100100403221
630-1825EA 45010 CZK
630-1825 630-1826 MOTI1100100402966 MOTI1100100403221
Mikroskopy vzpřímené, BA210 Elite / BA310 Elite
Mikroskopy
BA210 Elite může být používán ve vzdělávání, oborech life sicence nebo v lékařských aplikacích, kde poskytuje spolehlivý a vysoký výkon.
BA310 Elite je určen pro denní rutinní práci při náročných aplikacích na univerzitách, klinikách, laboratořích, v oborech life science nebo při lékařských aplikacích vyžadujících kvalitní optický výkon. Osvětlení s Köhlerovým principem nabízí maximální kvalitu pozorování.
Informace o dodávce: Se čtyřmi planachromatickými objektivy, modrým filtrem, 5 ml imerzního oleje, napájecím kabelem, závěsem pro napájecí kabel, prachovým obalem, klíčem a náhradní pojistkou.