Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-270
Dodavatel: Ansell
58-270/7 58-270/9 58-270/8 58-270/10 58-270/11 58-270/6
112-1980EA 3130 CZK
112-1980 112-1986 112-1985 112-1987 112-1988 ANSE58-270/6
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-270
Rukavice
Tato nylonová vložka potažená nitrilem je určena pro lehké až střední chemické aplikace.
  • Vynikající přilnavost díky technologii Ansell Grip Technology™
  • Tenký, dvoustěnný nitrilový plášť a 15-gauge bezešvá nylonová vložka nabízí uživatelům vynikající hmatatelnost a flexibilitu
  • Snadno se navléká a sundává, udržuje minimální teplo a snižuje pocení
  • Odolný vůči kapalinám: Chrání ruce před škodlivým kontaktem s oleji, chemikáliemi a jinými tekutinami
  • Tvar bezpečnostní manžety je navržen tak, aby zabránil zachycení a svědění na holých rukou
Ideální pro údržMore Product Information