Tisk…
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D158402-25G D158402-5G
SIALD158402-25GEA 11720 CZK
SIALD158402-25G SIALD158402-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
MW: 123,2 g/mol
MDL Number: MFCD00005222
CAS číslo: 517-22-6
EINECS: 208-234-7