2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D158402-25G
D158402-5G
SIALD158402-25GEA
11720
CZK
SIALD158402-25G
SIALD158402-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Vzorec:
C₈H₁₃N MW: 123,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005222 CAS číslo: 517-22-6 EINECS: 208-234-7 |