Tisk…
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
116210050 116210250
ACRO116210050EA 3520 CZK
ACRO116210050 ACRO116210250
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole 96%
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
Bod varu: 197 °C (710 mmHg)
Hustota: 0,913 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005222
CAS číslo: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %