Tisk…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
46920-100G-F 46920-25G-F 46920-5G-F
SIAL46920-100G-FEA 23220 CZK
SIAL46920-100G-F SIAL46920-25G-F SIAL46920-5G-F
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide), Sigma-Aldrich®
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
MDL Number: MFCD00010733
CAS číslo: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5