Tisk…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 2440 CZK
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337.3 g/mol
Bod tání: 145…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010733
CAS číslo: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %