Tisk…
Etidronate disodium hydrate ≥97% (by NMR), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
P5248-100MG P5248-10MG
SIALP5248-100MGEA 18500 CZK
SIALP5248-100MG SIALP5248-10MG
Etidronate disodium hydrate ≥97% (by NMR), Sigma-Aldrich®
Etidronate disodium hydrate
Vzorec: C₂H₆Na₂O₇P₂·H₂O
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00152567
CAS číslo: 7414-83-7
EINECS: 231-025-7