Tisk…
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(tert-butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
337595-1G 337595-250MG
SIAL337595-1GEA 14330 CZK
SIAL337595-1G SIAL337595-250MG
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₃
MW: 256,3400 g/mol
MDL Number: MFCD00075101
CAS číslo: 119838-38-9