(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-tert-Butyl 2-(tert-butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
337595-1G
337595-250MG
SIAL337595-1GEA
14330
CZK
SIAL337595-1G
SIAL337595-250MG
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
Vzorec:
C₁₃H₂₄N₂O₃ MW: 256,3400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075101 CAS číslo: 119838-38-9 |