Tisk…
N-Fmoc-L-leucine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
47633-50G-F 47633-5G-F
SIAL47633-50G-FEA 2640 CZK
SIAL47633-50G-F SIAL47633-5G-F
N-Fmoc-L-leucine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-leucine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.4 g/mol
MDL Number: MFCD00037133
CAS číslo: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7