Tisk…
N-Fmoc-L-leucine
Dodavatel: Cayman Chemical
10004888-25 10004888-50 10004888-100
CAYM10004888-25EA 828 CZK
CAYM10004888-25 CAYM10004888-50 CAYM10004888-100
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.4 g/mol
MDL Number: MFCD00037133
CAS číslo: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7