Tisk…
N-Fmoc-D-leucine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fmoc-D-Leu-OH
47316-1G 47316-5G
SIAL47316-1GEA 1460 CZK
SIAL47316-1G SIAL47316-5G
N-Fmoc-D-leucine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-D-leucine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
MDL Number: MFCD00062957
CAS číslo: 114360-54-2