(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
457701-25ML
457701-5ML
SIAL457701-25MLEA
9220
CZK
SIAL457701-25ML
SIAL457701-5ML
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec:
C₁₈H₂₀BNO |
MDL Number:
MFCD00078439 CAS číslo: 112022-81-8 |