Tisk…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
674656-25ML 674656-5ML
SIAL674656-25MLEA 24060 CZK
SIAL674656-25ML SIAL674656-5ML
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
MDL Number: MFCD00078440
CAS číslo: 112022-83-0