Tisk…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
457698-25ML 457698-5ML
SIAL457698-25MLEA 10880 CZK
SIAL457698-25ML SIAL457698-5ML
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in toluene, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
MDL Number: MFCD00078440
CAS číslo: 112022-83-0