Tisk…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
701629-1G 701629-250MG
SIAL701629-1GEA 13600 CZK
SIAL701629-1G SIAL701629-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Vzorec: C₁₆H₂₄F₆RhSb
MW: 555.01 g/mol
MDL Number: MFCD11113031
CAS číslo: 130296-28-5