Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ quality level = MQ100
683132-2G
683132-500MG
SIAL683132-2GEA
36500
CZK
SIAL683132-2G
SIAL683132-500MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ |
MDL Number:
MFCD00012415 CAS číslo: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |