Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ quality level = MQ100
683132-2G 683132-500MG
SIAL683132-2GEA 36500 CZK
SIAL683132-2G SIAL683132-500MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493.08 g/mol
MDL Number: MFCD00012415
CAS číslo: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6