Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ quality level = MQ100
227951-500MG 227951-5G
SIAL227951-500MGEA 13810 CZK
SIAL227951-500MG SIAL227951-5G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MDL Number: MFCD00012415
CAS číslo: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6