Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ quality level = MQ100
227951-500MG
227951-5G
SIAL227951-500MGEA
13810
CZK
SIAL227951-500MG
SIAL227951-5G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ MW: 493.08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012415 CAS číslo: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |