Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
683094-2G 683094-500MG
SIAL683094-2GEA 12450 CZK
SIAL683094-2G SIAL683094-500MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
MDL Number: MFCD00012414
CAS číslo: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7