Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 4230 CZK
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
MW: 671,70 g/mol
Bod tání: 190 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012414
CAS číslo: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %