Tisk…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
334987-100MG 334987-500MG
SIAL334987-100MGEA 5520 CZK
SIAL334987-100MG SIAL334987-500MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate
Vzorec: C₁₆H₂₄BF₄Rh·H₂O
MDL Number: MFCD00167214
CAS číslo: 207124-65-0
EINECS: 460-220-1