Tisk…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
375650010 375652500
ACRO375650010EA 24310 CZK
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075045
CAS číslo: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %