Tisk…
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P22354-25G P22354-5G
SIALP22354-25GEA 7110 CZK
SIALP22354-25G SIALP22354-5G
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00001292
CAS číslo: 939-90-2
EINECS: 213-366-3