Tisk…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27525.14 H27525.06
H27525.14EA 5940 CZK
H27525.14 H27525.06
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6120-95-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00001288
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001288
CAS číslo: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9