Tisk…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 3080 CZK
ACRO170680100 ACRO170680500
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001288
CAS číslo: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %