Tisk…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161140250 161140050
ACRO161140250EA 2760 CZK
ACRO161140250 ACRO161140050
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001372
CAS číslo: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %