Tisk…
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
170750100 170750500
ACRO170750100EA 2210 CZK
ACRO170750100 ACRO170750500
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Bod tání: 119…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037152
CAS číslo: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 124 °C
Titration with NaOH ≥94 %
Stabilizer Approx. 200 ppm