Tisk…
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Cyclopentenecarboxylic acid
328324-1G 328324-5G
SIAL328324-1GEA 3640 CZK
SIAL328324-1G SIAL328324-5G
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
MDL Number: MFCD00001396
CAS číslo: 1560-11-8
UN: 3261
ADR: 8,III