1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
1260
CZK
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Vzorec:
C₆H₈O₂ Bod varu: 210 °C Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001396 CAS číslo: 1560-11-8 UN: 3261 ADR: 8,III |