Tisk…
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
328367-1G 328367-5G
SIAL328367-1GEA 1480 CZK
SIAL328367-1G SIAL328367-5G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
MDL Number: MFCD00001545
CAS číslo: 636-82-8
UN: 3261
ADR: 8,III