Tisk…
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10741.03 A10741.06 A10741.14
A10741.03EA 1300 CZK
A10741.03 A10741.06 A10741.14
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥97%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 636-82-8 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 1905520 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001545
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 138…140 °C (14 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,100
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001545
CAS číslo: 636-82-8
UN: 3261
ADR: 8,III