Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
422436-10G
422436-1G
SIAL422436-10GEA
0
CZK
SIAL422436-10G
SIAL422436-1G
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,1531 g/mol |
MDL Number:
MFCD00239506 CAS číslo: 25662-28-6 |