Tisk…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
680141-1G 680141-250MG
SIAL680141-1GEA 0 CZK
SIAL680141-1G SIAL680141-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
MDL Number: MFCD03093070
CAS číslo: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III