1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17957.03
L17957.06
L17957.03EA
4470
CZK
L17957.03
L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ Bod varu: 182…184 °C Bod tání: 87…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093070 CAS číslo: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,III |