Tisk…
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
665592-100MG 665592-500MG
SIAL665592-100MGEA 3110 CZK
SIAL665592-100MG SIAL665592-500MG
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
MDL Number: MFCD03425197
CAS číslo: 277756-45-3