Tisk…
Methyl cyclopropanecarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methylcyclopropanecarboxylate
126710250 126711000 126715000
ACRO126710250EA 1370 CZK
ACRO126710250 ACRO126711000 ACRO126715000
Methyl cyclopropanecarboxylate 98%
Methyl cyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 119 °C (764 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001280
CAS číslo: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %