Tisk…
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
188820500 188820050
ACRO188820500EA 3340 CZK
ACRO188820500 ACRO188820050
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Methyl cyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Hustota: 0,995 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001458
CAS číslo: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %