Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
666432-10G
666432-1G
SIAL666432-10GEA
6090
CZK
SIAL666432-10G
SIAL666432-1G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₈O₂S MW: 192,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00067791 CAS číslo: 22913-24-2 |