Tisk…
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
666432-10G 666432-1G
SIAL666432-10GEA 6090 CZK
SIAL666432-10G SIAL666432-1G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
MW: 192,24 g/mol
MDL Number: MFCD00067791
CAS číslo: 22913-24-2