Tisk…
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
L18074.14 L18074.06
L18074.14EA 9610 CZK
L18074.14 L18074.06
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
4'-(Methylthio)acetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1778-09-2 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 135°/1mm MDL No.: MFCD00039835
Vzorec: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Bod varu: 135 °C (1 mmHg)
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039835
CAS číslo: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1