Tisk…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15141.06 L15141.14
L15141.06EA 1220 CZK
L15141.06 L15141.14
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene ≥97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2712-78-9 Molecular Formula: C10H5F6IO4 Formula Weight: 430.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 764767 MDL No.: MFCD00009672
Vzorec: C₁₀H₅F₆IO₄
Bod tání: 122…125 °C
MDL Number: MFCD00009672
CAS číslo: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0