Monomethyl terephthalate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050
352341000
352340250
ACRO352340050EA
1410
CZK
ACRO352340050
ACRO352341000
ACRO352340250
Monomethyl terephthalate 97%
Monomethyl terephthalate
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180.16 g/mol Bod tání: 219…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002557 CAS číslo: 1679-64-7 EINECS: 216-849-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 219 to 224 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |