Tisk…
Ethyl succinyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
184090250 184091000
ACRO184090250EA 1470 CZK
ACRO184090250 ACRO184091000
Ethyl succinyl chloride 95%
Ethyl succinyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Bod varu: 88…90 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,1575 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000751
CAS číslo: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 1760
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %